Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, ≥99,9 % (CPG), pour LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Description
- Solvants pour les applications LC-NMR
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.786g/mL at 25°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 0.16 |
Point d’éclair | 2°C (35.6°F) |
Température d’allumage | 973°F |
Formule linéaire | CH3CN |
Tension de vapeur | 72.8 mmHg (20°C) |
Numéro UN | UN1648 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, CHROMASOLV™, ≥99,9 % (CPG), pour LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu