missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™

Code produit. 17837803
Click to view available options
Quantité:
7 L
10 L
18 L
45 L
Conditionnement:
10L
18L
45L
7L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17837803

Marque: Riedel-de Haën 3485110LRC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%.

  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV profile by HPLC.
  • Low impurity gradient LC baseline.

Identifiants chimiques

CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ACN, Methyl cyanide
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N

Spécification

Nom chimique ou matériau Acetonitrile
pH Not applicable
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
% max. CAS 100.00%
Densité 0.7857 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 82°C (1.013 hPa)
Quantité 10 L
Point d’éclair 6°C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 97 hPa (20°C)
Numéro UN UN1648
Viscosité No data available
Beilstein 741857
Concentration 100.00%
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité Gradient HPLC
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis