Learn More
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™ Code produit.: 15975660
compliance-icons compliance-icons
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™
Code produit. 15975660 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
45 L
Click to view available options
Quantité:
7 L
10 L
18 L
45 L
Code produit. 15975660
Marque: Riedel-de Haën 3485145L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Acetonitrile CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%.
  • Same high quality as CHROMASOLV HPLC.
  • Additional testing for HPLC via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV profile by HPLC.
  • Low impurity gradient LC baseline.
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ACN, Methyl cyanide
Nom IUPAC acetonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
pH Not applicable
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
% max. CAS 100.00%
Densité 0.7857 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 82°C (1.013 hPa)
Quantité 45 L
Point d’éclair 6°C
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV™
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 97 hPa (20°C)
Numéro UN UN1648
Viscosité No data available
Beilstein 741857
Concentration 100.00%
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité Gradient HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Riedel-de Haën Acetonitrile CHROMASOLV™ >