Learn More
Acétonitrile, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10764361 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
5L
Code produit. 10764361
Marque: Fisher Chemical A/0621/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
C2H3N, numéro CAS 75-05-8, 5 L, 81°C, incolore, 41,05 g/mol, -46°C, 1 878, boîte métallique, liquide, 1,42, 97 mbar à 20°C, 0,36 cp à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36cp at 20°C
Poids de la formule 41.05g/mol