Learn More
Acétonitrile, BAKER ANALYSED™ pour LC-MS, J.T. Baker™ Code produit.: 12759600
compliance-icons compliance-icons
Acétonitrile, BAKER ANALYSED™ pour LC-MS, J.T. Baker™
Code produit. 12759600
1 L
Click to view available options
1 L
Code produit. 12759600
Marque: JT Baker 9821.1000GL
Pour chromatographie en phase liquide - spectrométrie de masse
  • Détection à barrette de diodes LC-Gradient (AU), solution de test modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • à 220 nm max. 0,002
    • à 254 nm max. 0,001
  • Test de pertinence LC-MS Gradient (TIC, 100 à 2 000 m/z), la solution de test est modifiée avec 0,1 % (v/v) d’acide formique :
    • Impuretés sensibles ESI-MS positives (comme la réserpine) max. 50 ng/ml
  • Absorbance ultraviolette (voie de 1,00 cm par rapport à l’eau) :
    • à 200 nm max. 0,05
    • à 220 nm max. 0,01
    • à 254 nm max. 0,01
Spécification
Point de fusion -45.7°C
CAS 75-05-8
Densité 0.782 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 81.6°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.9%
Résidus après évaporation max. 1 ppm
Formule moléculaire C2H3N
Numéro MDL MFCD00001878
Numéro UN 1648
Eau max. 0.01%
Synonyme Methyl cyanide, Ethanoic acid nitrile, Ethanenitrile, Cyanomethane
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, BAKER ANALYSED™ pour LC-MS, J.T. Baker™ >