Learn More
Acétonitrile, anhydre, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464895
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 15464895
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043166.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis, and in the purification of butadiene. It is used in all the analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS). It is used for the extraction of fatty acids, spinning fibers and casting and molding of plastic materials. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins. It acts as a stabilizer for the chlorinated solvents, and finds use in the production of DNA oligonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile, anhydrous
Point de fusion °C to 48 to°C to 45°C
Note relative au nom Water <100ppm
Densité 0.786
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 5°C (41°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.344
Plage de pourcentage du dosage >99.8%
Beilstein 741857
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Poids de la formule 41.05
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile