Learn More
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC, Fisher Chemical™ Code produit.: 10629112
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC, Fisher Chemical™
Code produit. 10629112
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10629112
Marque: Fisher Chemical A/0632/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36cp at 20°C
Poids de la formule 41.05g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2527366 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15
Numéro de lot2527376 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15
Numéro de lot2527145 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15
Numéro de lot2527433 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15
Numéro de lot2526960 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB15
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC, Fisher Chemical™ >