Learn More
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC, Fisher Chemical™
Product Code. 10398233 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Unit Size:
1L
2.50L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10398233
Brand: Fisher Chemical A/0632/PB15
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Acétonitrile, qualité HPLC avancée pour l’analyse des gradients HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Numéro MDL 1878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Specifications
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36cp at 20°C
Poids de la formule 41.05g/mol