Learn More
Acétonitrile ACS AR, J.T. Baker™ Code produit.: 15588554
compliance-icons compliance-icons
Acétonitrile ACS AR, J.T. Baker™
Code produit. 15588554
1 L, Flacon en verre ambré à col étroit
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Code produit. 15588554
Marque: Avantor J.T.Baker 925502
Solvants et sels de haute pureté développés pour les procédures d’extraction ou de concentration de résidus organiques
    Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC), l’analyse des résidus organiques ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
CAS 75-05-8
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Formule moléculaire C2H3N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Poids de la formule 41.05
Qualité ULTRA RESI-ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acétonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile ACS AR, J.T. Baker™ >