Learn More
Acétonitrile, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10265290
Acétonitrile, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10265290
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10265290
Marque: Thermo Scientific Acros 149520010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL MFCD00001878
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46.0°C
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0.7810g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 2°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.781
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Eau 0.3% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525947 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number149520250,149520000,149520010,149520025,149520050
Numéro de lot2525394 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog Number149520250,149520000,149520010,149520025,149520050
Numéro de lot2401922 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2025 Catalog Number149520250,149520010,149520025,149520050
Numéro de lot2405736 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149520250,149520010,149520025,149520050
Numéro de lotBS24/001 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149520250,149520010,149520025,149520050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >