Learn More
Acétonitrile, 99,9 %, pour HPLC, UV lointain, conforme à la Ph. Eur., Thermo Scientific Chemicals
167.23€ - 345.97€
Identifiants chimiques
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3N |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.053 |
Numéro MDL | MFCD00001878 |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
CID PubChem | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
Nom IUPAC | acétonitrile |
SMILES | CC#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10041831
|
Thermo Scientific Acros
268260010 |
1 L | Flacon en verre |
167.23€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522071
|
Thermo Scientific Acros
268260025 |
2.5 L | Flacon en verre |
345.97€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLCIdentifiants chimiques
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acétonitrile |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spécification
Acetonitrile | |
(1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 240nm, 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 230nm, 0.025 max. at 220nm, 0.035 max. at 210nm, 0.05 max. at 205nm, 0.1 max. at 200nm | |
99.85 | |
>500°C | |
81.0°C to 82.0°C | |
Liquide | |
99.9% | |
0.781 | |
CH3CN | |
Vapor Pressure: 97mbar at 20°C | |
02, 183 | |
02,13; 12,450; 13,156; 15,1 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acétonitrile | |
6342 | |
41.05 | |
HPLC |
-46.0°C | |
75-05-8 | |
100.0 | |
0.7810g/mL | |
2°C | |
1.3430 to 1.3450 | |
0.0002% max. | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
0.02% max. | |
15, 69 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Cause une grave irritation des yeux.
Dangereux en cas d'inhalation.
Dangereux en cas d'ingestion.
Dangereux au contact de la peau.
Liquide et vapeur hautement inflammables.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acetonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.