Learn More
Acétonitrile, + de 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1L
2.5 L
Description
Acétonitrile, >-99,9 %, C2H3N, numéro CAS-75-05-8, méthylkyanide, méthane, cyano, cyanure de méthyle, mecn, méthanecarbonitrile, éthanenitrile, nitrile d’éthyle, cyanure de méthyle, cyanométhane, acétonitrile, 100 ml, 0,002 % max., tension de vapeur : 97 mbar à 20 C, 99,9+ %, 02, 183, 81,0 C à 82,0 C
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acétonitrile |
Point de fusion | -46.0°C |
Informations sur la décomposition | >500°C |
Densité | 0,7810 g/ml |
Point d’ébullition | 81,0°C à 82,0°C |
Quantité | 100 ml |
Point d’éclair | 2°C |
Spectre IR | Authentique |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1,3430 à 1,3450 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile