Learn More
Acétonitrile, 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12317103
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
4 x 25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46.0°C
CAS 75-05-8
Couleur Incolore
Densité 0.7810g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Quantité 4 x 25 mL
Point d’éclair 2°C
Identification Pass Test
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3430 to 1.3450
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Gravité spécifique 0.781
Formule moléculaire C2H3N
Formule linéaire CH3CN
Numéro MDL MFCD00001878
Viscosité 0.36 mPa.s (20°C)
Eau 0.001% Max. (Coulometric)
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
Nom IUPAC acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Poids de la formule 41.05
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra sec
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.