Learn More
Acétonitrile avec 0,1 % d’acide formique (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
204.10 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Description
0,1 % d’acide formique dans de l’acétonitrile (v/v), C2H3N, numéro CAS 75-05-8, 64-18-6, acide formique, acide aminique, bilorine, collo-bueglatt, formira, formisoton, acide formylique, acide carboxylique hydrogène, acide méthanoïque, myrmicyle, 1 L
Acétonitrile avec 0,1% acide formique (v/v)
• Extra dry
• 0,1 % d'acide formique dans l'acétonitrile, Optima LC/MS, mélanges de solvants, Fisher Chemical
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
• Extra dry
• 0,1 % d'acide formique dans l'acétonitrile, Optima LC/MS, mélanges de solvants, Fisher Chemical
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
Spécification
Qualité | OPTIMA™ LC-MS |
Nom de l’article | Acide formique à 0,1 % dans de l’acétonitrile (v/v) |
Quantité | 1 L |
Forme | Liquide |
Type de réactif | Mélanges de solvants |
Conditionnement | Flacon ambré à col large |
Compatibilité du gradient LCMS | Test de réussite |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Formicacid