Learn More
Acétone, technique, Fisher Chemical
43.40€ - 364.00€
Spécification
CAS 67-64-1
Tension de vapeur 247mbar at 20°C
Viscosité 0.32 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2
Formule moléculaire C3H6O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10263750
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0520/17
2.5 L Flacon en verre ambré
123.00€
2.50L
10610131
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0520/PB17
2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique
43.40€
2.50L
10652241
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
A/0520/25
25 L Boîte métallique
364.00€
25L
Spécification
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
C3H6O
Liquide
7
56°C
247mbar at 20°C
2
8765
Incolore
-95°C
58.08g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétone, technique, Fisher Chemical