Learn More
Acétone, qualité spectrophotométrique, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
44.50€ - 176.88€
Identifiants chimiques
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00008765 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneAfficher plus |
CID PubChem | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
Nom IUPAC | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032451.K2 |
1 L |
54.04€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032451.K2 |
1 L | N/A | ||||||
15431257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032451.M1 |
4 x 1 L |
176.88€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetone is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneAfficher plus | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Spécification
Acetone | |
67-64-1 | |
Colorless liquid | |
56°C | |
Characteristic | |
1.359 | |
C3H6O | |
247 hPa (185mm Hg) at 20°C | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08 |
°C to 94°C | |
Incolore | |
0.791 g/cm3 at 20°C | |
-17°C (1°F) | |
Liquide | |
>99.5% | |
MFCD00008765 | |
635680 | |
Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils. | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
Spectrophotométrique |
Sécurité et traitement
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante