Learn More
L’acétone, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99 % (GC)
282.87€ - 696.18€
Identifiants chimiques
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00008765 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneAfficher plus |
CID PubChem | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
Nom IUPAC | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15682550
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24201-6X1L |
6 x 1 L | Flacon poly |
282.87€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15652550
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24201-4X2.5L-GL |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
432.41€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15642550
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24201-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon poly |
403.31€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15662550
![]() |
Honeywell-Riedel-de Haen
24201-4X5L |
4 x 5 L | Flacon poly |
696.18€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Identifiants chimiques
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetoneAfficher plus | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Spécification
Acetone | |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF | |
Incolore | |
55°C to 57°C | |
−17°C (1.4°F) | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
UN1090 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99% (GC) |
-95°C | |
67-64-1 | |
0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C | |
0.132 | |
Liquide | |
CH3COCH3 | |
184mmHg (20°C) | |
635680 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08g/mol | |
puriss. |
Sécurité et traitement
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 2 - Acétone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acetone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L’acétone, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™