Learn More
L’acétone, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
43.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21898" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
155 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Tambour métallique
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF |
Densité | 0.791g/mL at 25°C, 0.790 to 0.792g/mL at 20°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 0.132 |
Point d’éclair | −17°C (1.4°F) |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Formule linéaire | CH3COCH3 |
Tension de vapeur | 184mmHg (20°C) |
Numéro UN | 1090 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Acetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.