Learn More
Acétone (NF), Macron Fine Chemicals™
Code produit. p-3176858
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
4L
500mL
Code produit. 15548004
Marque: Avantor Macron 243204
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Quantité 500 mL
Conditionnement Verre
Poids de la formule 58.08
Qualité BP/EP/FCC/JP/NF/USP