Learn More
Acetone, N.F., A.C.S., J.T. Baker™ Code produit.: 15588004
Acetone, N.F., A.C.S., J.T. Baker™
Code produit. 15588004
4 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon poly
Code produit. 15588004
Marque: Avantor J.T.Baker 246203
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
CAS 67-64-1
Quantité 4 L
Point d’éclair −20.00°C
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 0.79kg
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL MFCD00008765
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Poids de la formule 58.08
Qualité ACS/NF
Nom du produit
Acetone, N.F., A.C.S., J.T. Baker™ >