Learn More
Acétone, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10580521 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Code produit. 10580521
Marque: Fisher Chemical A/0560/21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
CAS 67-64-1
Tension de vapeur 247mbar at 20°C
Viscosité 0.32 mPaS at 20°C
Densité de vapeur 2
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL 8765
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -95°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 5 l
Poids de la formule 58.08g/mol