Learn More
Acétone-d6, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10721921
Acétone-d6, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10721921
10 x 0,75 ml, Ampoule
Click to view available options
Quantité:
10 x 0,75 ml
Conditionnement:
Ampoule
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10721921
Marque: Thermo Scientific Acros 320640075
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 0.8700g/mL
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Ampoule
Eau 0,3 % max. (coulométrique)
Quantité 10 x 0,75 ml
CAS 666-52-4
Point de fusion -93.0°C
Point d’ébullition 55.0°C
Formule moléculaire C3H6O
Formule linéaire CD3COCD3
Numéro MDL MFCD00044635
Beilstein 01, III, 2741
Synonyme acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
SMILES CC(=O)C
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 64.117
CID PubChem 522220
ChEBI CHEBI:78217
Poids de la formule 64.13
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0392287 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number320640075
Numéro de lotA0401612 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number320640075
Numéro de lotA0391567 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number320640075
Numéro de lotA0392945 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number320640075
Numéro de lotA0394131 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number320640075
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone-d6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétone-d6, pour RMN, conditionné en ampoules de 0,75 ml, 99,5 % d’atomes, Thermo Scientific Chemicals >