Learn More
Acétone-d6, pour RMN, contient 1 v/v% du TMS, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10694682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10694682
Marque: Thermo Scientific Acros 181160100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 666-52-4
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 64.117
Numéro MDL MFCD00044635
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonyme acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
CID PubChem 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one
SMILES CC(=O)C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Acetone-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D
Densité 0.8700g/mL
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair −20°C
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,3 % max. (coulométrique)
Quantité 10 ml
% min. CAS 99.4
Point de fusion -93.0°C
Point d’ébullition 55.0°C
% max. CAS 100.0
Formule linéaire CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Poids de la formule 64.13
Qualité RMN
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.