Learn More
Acétone-d6, 99,9 % (isotopique), contient 1 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10g
25 g
Description
Acetone-d{6} is used to produce Perdeuterio-aceton-cyanhydrin at temperature of 15 - 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone-d6 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | Isotopic |
Densité | 0,872 g/ml |
Point d’éclair | −17°C (1°F) |
Odeur | Semblable à l’acétone |
Indice de réfraction | 1,3554 |
Quantité | 10g |
Point de fusion | -94°C |
Afficher plus |
Nom du produit
Acétone-d6, 99,9 % (isotopique), contient 1 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu