Learn More
Acétone-d6, 100 %(isotopique), contient 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11359937
Acétone-d6, 100 %(isotopique), contient 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359937
2 de chaque
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 de chaque
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11359937
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042263.SA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 666-52-4
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 64.117
Numéro MDL MFCD00044635
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonyme acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
CID PubChem 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nom IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane-2-one
SMILES CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 0,872 g/ml
Point d’éclair -17°C (1°F)
Odeur Semblable à l’acétone
Indice de réfraction 1,3554
Quantité 2 de chaque
Point de fusion -94°C
Point d’ébullition 56°C
Numéro UN UN1090
Poids de la formule 64.13
Pourcentage de pureté 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient 0,03 % v/v TMS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX18I030 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2022 Catalog Number042263.KV,042263.SA
Numéro de lotE29S076 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
Numéro de lotA27X026 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
Numéro de lotX15F019 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
Numéro de lotK05N29 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042263.KV,042263.SA
Nom du produit
Acétone-d6, 100 %(isotopique), contient 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals >