Learn More
Acétone, CHROMASOLV™, Honeywell™
Code produit. 15623200
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
CHROMASOLV™, pour l’analyse des dioxines, des furanes et des PCB, ≥99,8 %
  • Solvants de haute pureté pour chromatographie
  • Adéquation aux utilisations spécifiées testée, depuis les applications HPLC jusqu’aux applications UHPLC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
CAS 67-64-1
Couleur Incolore
Densité 0.791g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Formule moléculaire C3H6O
Formule linéaire CH3COCH3
Numéro MDL MFCD00008765
Tension de vapeur 184mmHg (20°C)
Numéro UN 1090
Beilstein 635680
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Poids de la formule 58.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.