Learn More
Acétone, BAKER, J.T.Baker™
Code produit. 10731472
Click to view available options
Quantité:
5 L
10 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
JERRY
Conforme aux spécifications de la Pharmacopée européenne relatives à l’utilisation de réactifs pour les analyses et monographies. Pour une utilisation en laboratoire, pour la synthèse organique et pour la recherche courante.
Des produits chimiques de qualité destinés à une utilisation en laboratoire, à la synthèse organique et à la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CG).
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
pH 5 to 6 (20°C)
Point de fusion -94.7°C
Couleur Incolore
Aspect Passes test
Densité 0.79g/mL at 20°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 10 L
Limite d’explosion 2.6 - 12.8 Vol %
Point d’éclair −20°C
Identification Passes test
Température d’allumage 465°C
Odeur Sweet, mint-like
Conditionnement JERRY
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Résidus après évaporation Max. 50 ppm
Formule linéaire (CH3)2CO
Tension de vapeur 30.9 kPa (25°C)
Eau Max. 3g/L
Poids de la formule 58.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité BAKER™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.