Learn More
Acetone, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone |
| Point de fusion | -94°C (literature) |
| Note relative au nom | ACS Reagent, ≥99.5% |
| CAS | 67-64-1 |
| % min. CAS | ≥90.0000% |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Densité | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 55°C to 57°C |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | −17°C |
| Afficher plus |