Learn More
Acétone, réactif ACS, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Réactif ACS,≥99,5%
35.81€ - 570.37€
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15671600
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-500ML
500 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15621600
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-1L
1 L Flacon en verre
65.05€
1L
15651600
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-2L
2 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15631600
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-2.5L
2.5 L Flacon en verre
141.01€
2.50L
15681600
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-6X1L
6 x 1 L Flacon en verre
349.61€
6 pièces
15661600
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-4X2.5L
4 x 2.5 L Flacon en verre
455.79€
4 pièces
15641600
Afficher les documents
Honeywell-Riedel-de Haen
179124-20L
20 L Stainless Steel Can Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Identifiants chimiques
67-64-1
58.08
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
180
propan-2-one
C3H6O
MFCD00008765
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CHEBI:15347
CC(C)=O
Spécification
Acetone
ACS reagent, ≥99.5%
≥90.0000%
0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
−17°C
C3H6O
MFCD00008765
635680
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
propan-2-one
180
58.08
Réactif ACS
-94°C (literature)
67-64-1
≤100.0000%
55°C to 57°C
acc. à ACS
CH3COCH3
UN1090
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CC(C)=O
58.08
CHEBI:15347
>99.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Acetone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
Recommended Storage : Room Temp
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.