Learn More
Acétone a.r. Pour utilisation en laboratoire, Chem Lab
Catalog Number 15927996
Click to view available options
Acétone a.r. Pour utilisation en laboratoire, 2,5 L
Point de fusion -94°C
CAS 67-64-1
Couleur Incolore
Acidité < 0.0003 meq/g
Densité 0.791 g/mL
Point d’ébullition 56°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair -20 °C
Conditionnement Polyéthylène
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage > 99.5%
Résidus après évaporation < 0.0005%
Formule moléculaire C3H6O
Numéro MDL MFCD00008765
Eau < 0.2%
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nom IUPAC propane-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Qualité Réactif analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone a.r.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetone