Learn More
Acétone, 99+ %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
30.30€ - 84.40€
Identifiants chimiques
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00008765 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
CID PubChem | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
Nom IUPAC | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10387870
|
Thermo Scientific Acros
167645000 |
500 mL | Bouteille en verre |
N/A
|
N/A | ||||
10666182
|
Thermo Scientific Acros
167640025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
N/A
|
N/A | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VISIdentifiants chimiques
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Spécification
Acetone | |
0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 350nm, 0.1 max. at 340nm, 1 max. at 330nm | |
>4°C | |
Liquide | |
0.001% max. | |
CH3COCH3 | |
Vapor Pressure: 247mbar at 20°C | |
0.5% max. (Coulometric) | |
15, 65 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08 | |
Spectroscopie |
99+% | |
67-64-1 | |
0.7900g/mL | |
99+% | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
01, 635 | |
02,13; 03,4; 06,9 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99.0% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation oculaire grave.
Liquide et vapeurs hautement inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement et gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acetone
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.