Learn More
Acétone, ≥99,9 % (CPG), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
Solvants de haute pureté pour l’analyse de la spéciation par LC-ICP-MS
Procédures de purification rigoureuses suivies de la spectroscopie UV, des tests IC et ICP-MS pour assurer une grande pureté chimique et une grande transmittance UV
Les valeurs vides pour les traces de métal dans ces solvants sont de l’ordre des ppb ou inférieures.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
CAS | 67-64-1 |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.791g/mL at 25°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 0.132 |
Point d’éclair | −17°C (1.4°F) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Formule moléculaire | C3H6O |
Formule linéaire | CH3COCH3 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Acetone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: acetone