Learn More
Acetone, Histological Grade, ≥99.5%, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
20L
500mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetone |
| Point de fusion | -94°C (literature) |
| Note relative au nom | Histological Grade, ≥99.5% |
| % min. CAS | ≥90.0000% |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Densité | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Point d’ébullition | 55°C to 57°C |
| Quantité | 500 mL |
| Limite d’explosion | 0.132 |
| Point d’éclair | −17°C |
| Afficher plus |