Learn More
Acétone, > 95 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12546817
Click to view available options
Quantité:
5 l
25 l
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acétone, Diméthylcétone, méthylcétone, diméthylformaldéhyde, éther pyroacétique, bêta-cétopropane, diméthylcétal, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI : 15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétone
Point de fusion -95.0°C
Densité 0.7900 g/ml
Point d’ébullition 56.0°C
Quantité 25 l
Point d’éclair − 20°C
Conditionnement Bidon en plastique
Indice de réfraction 1.3585
Gravité spécifique 0.79
Formule linéaire CH3COCH3
Numéro UN 1090 ; incolore
Viscosité 0.32 mPa.s (20°C)
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : miscible avec de l’alcool, du diméthylformamide, du chloroforme, de l’éther et la plupart des huiles
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté > 95 %
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetone