Learn More
L’acétoïne, 96 %, peut exister sous forme de mélange de monomère et de dimère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10196840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10196840
Marque: Thermo Scientific Acros 411951000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23147-57-1 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23147-57-1
Formule moléculaire C8H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00038696
Clé InChI DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
CID PubChem 179
ChEBI CHEBI:15688
Nom IUPAC 3-hydroxybutane-2-one
SMILES CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoin
Note relative au nom pract., 93%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15.0°C
Couleur Vert-jaune à jaune ou blanc à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 148.0°C
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4171
Quantité 100 g
Beilstein 01, 827
Merck Index 15, 63
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,insoluble in vegetable oil
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide (monomère) ou poudre ou cristaux (dimère)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetoin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.