missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-99709MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| ELISA | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Acetoacetyl CoA synthetase (Accession#: NP_076417.2; Met1-Phe672). | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| 65985 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu