Learn More
Hydrazide acétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Acetic hydrazide is used as an antibiotic for the treatment of mycobacterium tuberculosis. It is also involved in the preparation of sunitinib b reacting with 5-fluoroisatin. Further, it inhibits mycolic acid biosynthesis. It serves as an important intermediate in organic synthesis such as nitric furosemide Long (nifuratrone) in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazide acétique est utilisée comme antibiotique dans le traitement de mycobacterium tuberculosis. Il est également impliqué dans la préparation du sunitinib b réagissant avec la 5-fluoroisatine. De plus, il inhibe la biosynthèse des acides mycoliques. Il sert d’intermédiaire important en synthèse organique, comme le furosémide nitrique Long (nifuratrone) en médecine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des bases fortes.
L’hydrazide acétique est utilisée comme antibiotique dans le traitement de mycobacterium tuberculosis. Il est également impliqué dans la préparation du sunitinib b réagissant avec la 5-fluoroisatine. De plus, il inhibe la biosynthèse des acides mycoliques. Il sert d’intermédiaire important en synthèse organique, comme le furosémide nitrique Long (nifuratrone) en médecine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec des bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic hydrazide |
Point de fusion | ∼60°C to 68°C |
Point d’ébullition | 128°C to 129°C (18 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 506165 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 74.08 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.