Learn More
Anhydride acétique, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
62.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Description
Anhydride acétique, AR certifié pour analyse
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | -73,1°C |
Couleur | Incolore |
pH | 3 |
Point d’ébullition | 140°C |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 2.5 L |
Poids de la formule | 102.09g/mol |
Forme physique | Liquide |