Learn More
Acetic anhydride, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit. 10168280
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Meets ACS Specifications
Identifiants chimiques
CAS 108-24-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00008705
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétate d’acétyle
SMILES CC(=O)OC(C)=O
Spécification
Point de fusion -73°C
Densité 1.08 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 139.9°C (1013 hPa)
Point d’éclair 49°C
Plage de pourcentage du dosage min. 97.0%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 L
Résidus après évaporation max. 0.003%