Learn More
Acetic anhydride, 99+%, Thermo Scientific™
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Acetic anhydride is most suited for the conversion of cellulose into cellulose acetate and in the manufacture of aspirin. It acts as a wood preservative and solvent in examination of wood fat, fatty and volatile oils and detection of rosins. In many organic reactions it acts as a dehydrating agent. Also used in the production of isoamyl alcohol and 2-methyl furan.
Solubility
Miscible with ether, chloroform and benzene.
Notes
Reacts with water to form acetic acid with the liberation of heat violently. Incompatible with acids, alcohols, bases, oxidizing agents, reducing agents and powdered metals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic anhydride |
Densité | 1.082 |
Point d’ébullition | 138°C to 140°C |
Point d’éclair | 49°C (120°F) |
Odeur | Pungent |
Indice de réfraction | 1.39 |
Quantité | 250g |
Numéro UN | UN1715 |
Beilstein | 385737 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P20L031 | Certificat d’analyse | 24/03/2025 | L04295.30,L04295.0B,L04295.0E |
10248595 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | L04295.30,L04295.0B,L04295.0E |
10252132 | Certificat d’analyse | 19/08/2024 | L04295.30,L04295.0B,L04295.0E |
U09K001 | Certificat d’analyse | 14/08/2024 | L04295.30,L04295.0B,L04295.0E |
10240561 | Certificat d’analyse | 20/02/2024 | L04295.30,L04295.0B,L04295.0E |
Sécurité et traitement
- Acetic anhydride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic anhydride