Learn More
Acide acétique, TraceSELECT™, ≥ 99 %, Honeywell™ Fluka™
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 99,0 %
61.34€ - 564.69€
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15615580
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
45727-100ML
100 mL Flacon poly
N/A
15645580
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
45727-500ML
500ml Flacon poly
159.63€
500mL
15625580
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
45727-1L
1 L Flacon poly
278.75€
1L
15635580
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
45727-2.5L
2,5 L Flacon poly
564.69€
2.50L
Description
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Spécification
Identifiants chimiques
64-19-7
60.05
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
iodochlorane
C2H4O2
MFCD00036152
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CHEBI:15366
CC(O)=O
Spécification
Acetic acid
16.2°C
Incolore
C2H4O2
MFCD00036152
506007
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
iodochlorane
176
60.05g/mol
TraceSELECT™
4% at 59°F, 16% at 92°F
800°F
2.07 (vs air)
64-19-7
117°C to 118°C
Liquid
CH3CO2H
UN2789
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CC(O)=O
60.05
CHEBI:15366
≥99%
1.049g/mL at 25°C
40°C (104°F)
n20/D 1.371
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : 3(8)/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-580-7