Learn More
Solution d’acide acétique, 1,0 M, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072090 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
Code produit. 15654130
Marque: Honeywell-Fluka 342561L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, 1,0 M CH3COOH (1,0 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid solution
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Concentration 1,0 M
Poids de la formule 60.05g/mol
Quantité 1 L
Identifiant produit
  • Acetic acid solution