Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| pH | 7,5 à 9,2 (5 % de solution à 25°C) |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | CH3COONa·3H2O |
| Beilstein | 02, 96 |
| Fieser | 01,1024; 05,591 |
| Merck Index | 15, 8709 |
| Afficher plus |