Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10462791
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10462791
1kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10462791
Marque: Thermo Scientific Acros 217110010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt trihydrate
Note relative au nom p.a.
pH 7,5 à 9,0 (5 % à 20°C)
Point de fusion 58,0°C
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :762 g/L (20°C).Autres solubilités :1 g/19 ml d’alcool
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Quantité 1kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468885 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number217110010,217115000,217110025
Numéro de lotA0457620 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog Number217110010,217115000,217110025
Numéro de lotA0439803 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number217110010,217115000,217110025
Numéro de lotA0397089 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number217110010,217115000,217110025
Numéro de lotA0404090 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number217110010,217115000,217110025
Nom du produit
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >