Learn More
Acide acétique, sel de sodium, 99+ %, pour la biologie mol., anhydre, DNAse, RNAse et P, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10494445
Click to view available options
Quantité:
250g
1 kg
2,5kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Absorbance (0,1 M dans l’eau), (0,1 M dans l’eau) à 0 nm, 0,01 max. à 260 nm, 0,01 max. à 280 nm
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt
Note relative au nom Anhydrous, DNAse, RNAse and Protease Free
pH 7 à 9,2 (5 % de solution à 25°C)
Point de fusion 324,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2Na
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :500 g/l (20°C).Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool
Nom IUPAC sodium ; acétate
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Quantité 250g
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1 % max. (120°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Solide cristallin