Learn More
Acide acétique, qualité Optima™LC/MS, Fisher Chemical
29.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule de 1 ml
10 ampoules de 1 ml
Bouteille de 50 ml
Description
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, 50 ml, 117°C, incolore, 60,05 g/mol, 16°C, 36152, 2,5, liquide, 2,1, 1,52 kPa à 20°C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
pH | 2,5 |
Point de fusion | 16°C |
Point d’ébullition | 117°C |
Couleur | Incolore |
Poids de la formule | 60.05g/mol |
Quantité | Bouteille de 50 ml |
Forme physique | Liquide |
Densité de vapeur | 2,1 |
Tension de vapeur | 1,52 kPa à 20°C |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Acetic acid, Optima LCMS
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.