Learn More
Acide acétique, glacial (Optima™), Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
Flacon FEP
Conditionnement:
1L
250mL
500mL
Description
- Un certificat d’analyse est livré avec chaque flacon.
- Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution
- Évalué pour 65 métaux à de faibles concentrations en ppt.
- Fabriqué, purifié et conditionné dans une salle blanche de classe 1000.
- Conditionné dans du Teflon FEP spécialement nettoyé pour les flacons en PFA afin d’assurer l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux des flacons en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la date de fabrication, disponible sur le certificat d’authenticité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic Acid |
| pH | 2,5 |
| Point de fusion | 16°C |
| Point d’ébullition | 117°C |
| Couleur | Incolore |
| Formule linéaire | CH3COOH |
| Numéro UN | 2789 |
| Merck Index | 15, 54 |
| Poids de la formule | 60.05 |
| Qualité | OPTIMA |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.