Learn More
Acide acétique glacial, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical Code produit.: 10233800
Acide acétique glacial, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical
Code produit. 10233800
Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
Click to view available options
Flacon en verre revêtu de plastique de 500 ml
Code produit. 10233800
Marque: Fisher Chemical A/0407/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
pH 2.5
CAS 64-19-7
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 117°C
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H4O2
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Poids de la formule 60.05g/mol
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2.1
Tension de vapeur 1.52kPa at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide acétique glacial, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical >