Learn More
Acide acétique, glacial, ACS, 99,7+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393358
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 mL
2 L
4 x 500 ml
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetic Acid, glacial
Note relative au nom Glacial
Point de fusion 16,6°C
Point d’ébullition 118,1°C
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité ACS
Densité 1,049
Quantité 100 ml
Point d’éclair 40°C (104°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3721