Learn More
Acide acétique, glacial, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082632
Click to view available options
Quantité:
20 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
20L
Code produit. 11327558
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033252.M6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Good polar protic solvent, in its ester form it acts as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, glacial
pH 2.5
Point de fusion 16.6°C
Point d’ébullition 118.1°C
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1.049
Quantité 4 x 4 L
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3721